Få mere at vide
(4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chloro-3-methylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 192.0221 |