Få mere at vide
4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955251 1 g 1g
11965251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1264198-68-6
Molekylær formel C8H9N·ClH
Molekylvægt (g/mol) 192.09
InChI nøgle WVNIGUUQWGGELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride, 4-chloro-3-methylphenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-3-methyl-benzenemethanamine hydrochloride
PubChem CID 110210981
IUPAC navn (4-chloro-3-methylphenyl)methanamine;hydrochloride
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)CN)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 252.3°C to 253.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 192.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.