missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-klor-3-methylbenzoesyre, 98%

Artikelnummer. 11348215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348215 50 g 50g
11328215 2 g 2g
11338215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11348215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08533.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 7697-29-2 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7697-29-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00045853
InChI nøgle MRUKIIWRMSYKML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-toluic acid, 4-chloro-3-methyl-benzoic acid, 4-chloro-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl, m-toluic acid, 4-chloro, pubchem3666, 5-carboxy-2-chlorotoluene, acmc-1bg77, ksc497q5r, 4-chloranyl-3-methyl-benzoic acid
PubChem CID 282989
IUPAC navn 4-chlor-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1Cl)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 212 °C til 216 °C
Mængde 50 g
Beilstein 1936535
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.