Få mere at vide
4-chlor-3-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328215
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328215 2 g 2g
11338215 10 g 10g
11348215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08533.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7697-29-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-29-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00045853
InChI nøgle MRUKIIWRMSYKML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-toluic acid, 4-chloro-3-methyl-benzoic acid, 4-chloro-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl, m-toluic acid, 4-chloro, pubchem3666, 5-carboxy-2-chlorotoluene, acmc-1bg77, ksc497q5r, 4-chloranyl-3-methyl-benzoic acid
PubChem CID 282989
IUPAC navn 4-chlor-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=CC=C1Cl)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 212°C to 216°C
Mængde 2 g
Beilstein 1936535
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%