Få mere at vide
4-klor-3-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30138004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138004 50 g
30138319 25 g
30008359 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36907550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-75-9
Molekylær formel C7 H8 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 141.6
IUPAC navn 4-chlor-3-methylanilin
SMIL Cc1cc(N)ccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylaniline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Formel vægt 141.0345