Få mere at vide
4-klor-3-methylanilin, 98+%
Artikelnummer. 10381213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381213 25 g Glasflaske 25g
10085932 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-75-9
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.6
MDL nummer MFCD00066332
InChI nøgle HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
IUPAC navn 4-chlor-3-methylanilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylaniline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83,0 °C til 84,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H3(CH3)Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-methylaniline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.