Få mere at vide
4'-klor-3'-methylacetofenon, teknisk 75%, resten 3'-klor-4'-methylacetofenon
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloro-3'-methylacetophenone |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 104 °C til 105 °C (0,4 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Assay Procent Noter | resten 3'-chlor-4'-methylacetophenon |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 774639 |
| Formel vægt | 168.62 |
| Procent renhed | 75% |
| Grad | Teknisk |