Få mere at vide
4'-Chloro-3'-methylacetophenone, tech. 75%, remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone
Artikelnummer. 11352326
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352326 5 g 5g
11362326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06011.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37074-39-8
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00045172
InChI nøgle XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
PubChem CID 592743
IUPAC navn 1-(4-chlor-3-methylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Tæthed 1.15
Kogepunkt 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter resten 3'-chlor-4'-methylacetophenon
Mængde 5 g
Beilstein 774639
Formel vægt 168.62
Procent renhed 75%
Grad Teknisk