Få mere at vide
4-klor-3-methoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11307669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307669 5 g 5g
11397659 1 g 1g
11317669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28331.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13726-14-2
Molekylær formel C7H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 157.60
MDL nummer MFCD00672967
InChI nøgle LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
IUPAC navn 4-chlor-3-methoxyanilin
SMIL COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methoxyaniline
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2233
Formel vægt 157.6
Procent renhed 98%