Få mere at vide
4-chlor-3-iodbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15219816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15219816 5 g 5g
15209816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219816 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 42860-04-8
Molekylær formel C7H4ClIO2
Molekylvægt (g/mol) 282.46
MDL nummer MFCD00079732
InChI nøgle SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
PubChem CID 2757616
IUPAC navn 4-chlor-3-iodbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 218,0 °C til 219,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 282.47
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-iodobenzoic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.