Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10461664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461664 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10461664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399081000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 170793-00-7 | C6H3BrClFMg | 233.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide
Navn note 0.5M solution in THF
CAS 170793-00-7, 109-99-9
CAS min % 9.66, 85.51
CAS Max % 14.49, 90.34
Farve Yellow to Brown
Tæthed 0.9680g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C6H3BrClFMg
Lineær formel ClC6H3(F)MgBr
MDL nummer MFCD02260213
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.968
Synonym 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium, jvkncecrgprlkq-uhfffaoysa-m, 4-chloro-3-fluorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, magnesium, bromo 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=C(Cl)C=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC navn magnesium;1-chloro-2-fluorobenzene-4-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778270
Formel vægt 233.75
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-fluorophenylmagnesium bromide, 0,5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.