Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436060
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436060 5 g 5g
11426060 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26592.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883500-51-4
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.582
MDL nummer MFCD04115861
InChI nøgle QIYNMJFDEWFEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorophenylaceticacid, 4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4301, acmc-209qsi, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorphenylaceticacid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3814954
IUPAC navn 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Mængde 5 g
Formel vægt 188.59
Procent renhed 97%