Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11461330
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461330 1 g 1g
11471330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206362-80-3 | C7H5BrClF | 223.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206362-80-3
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD04115859
InChI nøgle CNUYBEIHDWMLSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzylbromide, 4-chloro-3-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-3-fluorotoluene, 4-chloro-3 fluoro benzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluoro, pubchem4898, acmc-209fcn
PubChem CID 2783136
IUPAC navn 4-(brommethyl)-1-chlor-2-fluorbenzen
SMIL FC1=C(Cl)C=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 223.48
Procent renhed 97%