Få mere at vide
4-chlor-3-fluorbenzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470068
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470068 5 g 5g
15460068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53325.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137504-86-0
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.362
MDL nummer MFCD01319010
InChI nøgle CMJQIHGBUKZEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1776, ksc174k0r, acmc-1c195, 4-chloro3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2778656
IUPAC navn (4-chlor-3-fluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 198°C to 204°C
Mængde 5 g
Formel vægt 174.37
Procent renhed 97%