Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11354078
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354078 1 g 1g
11364078 5 g 5g
11344078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041365.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5527-95-7
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.556
MDL nummer MFCD00143288
InChI nøgle AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC navn 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Farve Hvid
Flammepunkt 96°C (206°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof