missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone, 97%

Artikelnummer. 11451300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451300 25 g 25g
11431300 1 g 1g
11441300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11451300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26373.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 151945-84-5 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol

4'-chlor-3'-fluoracetophenon er et halogeneret benzenderivat, der anvendes i organisk syntese.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
4 -′Chloro-3′ -fluoracetophenon er et halogeneret benzenderivat, der anvendes i organisk syntese.

Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.

Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151945-84-5
Molekylær formel C8H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 172.58
MDL nummer MFCD04115858
InChI nøgle ATZHNDSADJDUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethanone, 4'-chloro-3'-fluoroacetophenone, 4-chloro-3-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-chloroacetophenone, 1-4-chloro-3-fluoro-phenyl ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-chloro-3-fluorophenyl, intermediates-zcf02162, 1-acetyl-4-chloro-3-fluorobenzene, 4-acetyl-1-chloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 3822077
IUPAC navn 1-(4-chlor-3-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(F)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 172.59
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.