missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline, TRC

Artikelnummer. 17958774
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958774 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17958774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC380750500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 492444-39-0
Molekylær formel C19H23ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 374.86
Synonym 4-Chloro-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, Bosutinib impurity
IUPAC navn 4-chloro-6-methoxy-7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy)quinoline-3-carbonitrile
SMIL ClC(C1=C2C=C(OCCCN3CCN(C)CC3)C(OC)=C1)=C(C=N2)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN4O2/c1-23-5-7-24(8-6-23)4-3-9-26-18-11-16-15(10-17(18)25-2)19(20)14(12-21)13-22-16/h10-11,13H,3-9H2,1-2H3
Formel vægt 374.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.