CAS RN 492444-39-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline, TRC
CAS: 492444-39-0 Molekylær formel: C19H23ClN4O2 Molekylvægt (g/mol): 374.86 Synonym: 4-Chloro-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile,Bosutinib impurity IUPAC navn: 4-chloro-6-methoxy-7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy)quinoline-3-carbonitrile SMIL: ClC(C1=C2C=C(OCCCN3CCN(C)CC3)C(OC)=C1)=C(C=N2)C#N