Få mere at vide
4-Klor-3-(chlorosulfonyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 2494-79-3 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Chlorosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid, 3-Carboxy-6-chlorobenzenesulfonyl Chloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-chlorosulfonylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.08 |