Få mere at vide
4-klor-3,5-dinitrobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H |
| Formel vægt | 269.9655 |