Få mere at vide
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362136 1 g 1g
11372136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03413.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile is may be used in the synthesis of 3-nitro-4-thiocyanobenzonitryl. It is also used as Pharmaceutical intermediates .
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible materials are Strong bases.Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1930-72-9
Molekylær formel C7H2ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 227.56
MDL nummer MFCD00007067
InChI nøgle SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenenitrile, 1-chloro-4-cyano-2,6-dinitrobenzene, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-1brcu, 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitril, 3,5-dinitro-4-chlorobenzonitrile, 4-cyano-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-chloro-3,5-dinitro-benzonitrile, benzonitrile,4-chloro-3,5-dinitro
PubChem CID 16008
IUPAC navn 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1990451
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 227.56
Procent renhed 97%