Få mere at vide
4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-3-8(14-5-9(12)13)4-7(2)10(6)11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 214.4 |