Få mere at vide
4-klor-2-(trifluormethyl)phenylisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11362297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362297 5 g 5g
11352297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09850.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16588-69-5
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.56
MDL nummer MFCD00013873
InChI nøgle SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
IUPAC navn 4-chlor-1-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.467
Kogepunkt 114 °C til 115 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.501
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2214336
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 221.57
Procent renhed 97%