Få mere at vide
4-klor-2-(trifluormethyl)phenylisocyanat, 97%
Product Code. 11352297
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11352297 1 g 1g
11362297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11352297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09850.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16588-69-5
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.56
MDL nummer MFCD00013873
InChI nøgle SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
IUPAC navn 4-chlor-1-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.467
Kogepunkt 114 °C til 115 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.501
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2214336
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 221.57
Procent renhed 97%