Få mere at vide
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483477 5 g 5g
11445890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26505.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771583-81-4
Molekylær formel C8H7ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 209.596
MDL nummer MFCD06213291
InChI nøgle VPKIGWHSTBKRTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-chloro-2-trifluoromethylbenzylamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl
PubChem CID 17750830
IUPAC navn [4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 209.6
Procent renhed 97%