Få mere at vide
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441400
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441400 10 g 10g
11431400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26431.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142994-09-0
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.563
MDL nummer MFCD03094162
InChI nøgle RKZXXMAQKMOZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl, intermediates-zcf02089, acmc-20a63a, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoicacid, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid
PubChem CID 2773856
IUPAC navn 4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 10 g
Formel vægt 224.57
Procent renhed 97%