Få mere at vide
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11482010
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482010 1 g 1g
11492010 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28351.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 313545-41-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313545-41-4
Molekylær formel C7H5BClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD04973086
InChI nøgle YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
IUPAC navn [4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Mængde 1 g
Formel vægt 224.38
Procent renhed 97%