Få mere at vide
4-chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471270
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471270 1 g 1g
11481270 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26360.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 320-43-4
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.564
MDL nummer MFCD03092987
InChI nøgle AHFINSWGYAZBOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem2479, acmc-1ad3e, ksc496c8d, 4-chloro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2779017
IUPAC navn 4-chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.496
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 208.57
Procent renhed 97%