Få mere at vide
4-klor-2-(trifluormethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11430377
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430377 25 g 25g
11440377 100 g 100g
11450377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21755.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.69 DKK
    281.65 DKK / 25g
    Spare 31.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-03-4
Molekylær formel C7H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
MDL nummer MFCD00007841
InChI nøgle CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 67961
IUPAC navn 4-chlor-2-(trifluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 8 °C til 9 °C
Tæthed 1.386
Kogepunkt 66 °C til 67 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2366801
Formel vægt 195.57
Procent renhed 97%