missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15487067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487067 1 g 1g
15497067 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15487067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34140.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1261605-72-4
Molekylær formel C8H7ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 225.595
MDL nummer MFCD18393826
InChI nøgle FCHFGYFFPMJWQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy benzylamine, 1-4-chloro-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 46912354
IUPAC navn [4-chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)CN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN3267
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 225.6
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.