Få mere at vide
4-klor-2-nitrotoluen, 99%
Artikelnummer. 11400997
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400997 100 g 100g
11410997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23382.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-59-8
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007215
InChI nøgle SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
PubChem CID 6975
IUPAC navn 4-chlor-1-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitrotoluene
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 242°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3457
Formel vægt 171.58
Procent renhed 99%