Få mere at vide
4-chlor-2-nitrobenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10396314 5 g 5g
10001764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187950050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 938-71-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-71-6
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00007216
InChI nøgle QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
PubChem CID 598399
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)CH2Cl
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-chlor-3-(chlormethyl)-5-nitrobenzen
Formel vægt 206.03
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.