Få mere at vide
4-klor-2-nitrobenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11485303
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485303 100 g 100g
11475303 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12872.22
CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6280-88-2
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.56
MDL nummer MFCD00007214
InChI nøgle JAHIPDTWWVYVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitro-benzoic acid, acmc-1b6vn, ksc353a2d, 2-carboxy-5-chloronitrobenzene, benzoicacid, 4-chloro-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid anion
PubChem CID 80475
IUPAC navn 4-chlor-2-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 142 °C til 146 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2051370
Formel vægt 201.57
Procent renhed 97%