Få mere at vide
4-Chloro-2-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11372289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372289 5 g 5g
11362289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27262.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7499-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7499-07-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00045852
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 170°C to 174°C
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
InChI nøgle XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 4-chlor-2-methylbenzoesyre
PubChem CID 348269
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%