Få mere at vide
4-Chloro-2-methylbenzoic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 170°C to 174°C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid |
| InChI nøgle | HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-chlor-2-methylbenzoesyre |
| PubChem CID | 82010 |
| Formel vægt | 170.6 |
| Procent renhed | 98% |