Få mere at vide
4-chlor-2-methylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701668
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10395492
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00910DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7499-07-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00045852
InChI nøgle XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC navn 4-chlor-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.59
Procent renhed 97%