Få mere at vide
4-chlor-2-methylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10395492
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10395492 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10561323 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10395492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00910DA
Kemiske identifikatorer
CAS 7499-07-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00045852
InChI nøgle XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC navn 4-chlor-2-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.59
Procent renhed 97%