Få mere at vide
4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30135322
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135322 2.5 g 2.5g
18002010 500 mg -
18012720 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3744802.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3165-93-3
Molekylær formel C7H8ClN • HCl
Molekylvægt (g/mol) 141.603646
Synonym Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), o-Toluidine, 4-chloro-, hydrochloride (8CI), 2-Methyl-4-chloroaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline hydrochloride, 4-Chloro-2-methylbenzenamine hydrochloride, 4-Chloro-o-toluidine hydrochloride, Azogene Fast Red TR, C.I. 37085, Devol Red K, Devol Red TR, Neutrosel Red TRVA, p-Chloro-o-toluidine hydrochloride, 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
IUPAC navn 4-chloro-2-methylaniline;hydrochloride
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Formel vægt 177.0112
Procent renhed >95%