Få mere at vide
4-chlor-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10640873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10640873
Brand: Thermo Scientific Acros 109375000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-69-2 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-69-2
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.6
MDL nummer MFCD00007842
InChI nøgle CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-chlorotoluene, fast red tr base, p-chloro-o-toluidine, kambamine red tr, benzenamine, 4-chloro-2-methyl, red tr base, 5-chloro-2-aminotoluene, 2-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-toluidine
PubChem CID 7251
ChEBI CHEBI:82276
IUPAC navn 4-chloro-2-methylaniline
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 30.0°C
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 241.0°C
Flammepunkt 124°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H3(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5845 to 1.5865
Mængde 500 g
Beilstein 12,835
Specifik vægtfylde 1.19
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.