Få mere at vide
4-Klor-2-methyl-6-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11435906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435906 5 g 5g
11425906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22253.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 62790-50-5 | C7H7ClN2O2 | 186,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62790-50-5
Molekylær formel C7H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.60
MDL nummer MFCD01320687
InChI nøgle QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 182355
IUPAC navn 4-chlor-2-methyl-6-nitroanilin
SMIL CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Smeltepunkt 121 °C til 123 °C
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Formel vægt 186.6
Procent renhed 98%