Få mere at vide
4-Klor-2-methyl-6-nitroanilin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 121°C to 123°C |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro |
| Formel vægt | 186.6 |
| Procent renhed | 98% |