Få mere at vide
4-chlor-2-methyl-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534721 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10534721 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10534721 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 326400050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Navn note 97%
CAS 62790-50-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126 °C til 132 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7ClN2O2
MDL nummer MFCD01320687
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
InChI nøgle QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-chlor-2-methyl-6-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 186.60
PubChem CID 182355
Formel vægt 186.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.