Få mere at vide
4-chlor-2-methoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654165 5 g 5g
10326344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398560050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 90296-27-8 | Molekylformel: C8H9ClO2 | Molekylvægt: 172,61 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90296-27-8
Molekylær formel C8H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 172.61
MDL nummer MFCD02683547
InChI nøgle AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
PubChem CID 3549393
IUPAC navn (4-chlor-2-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 47 °C
Flammepunkt 110 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(OH)OCH3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 172.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.