Få mere at vide
4-chlor-2-methoxy-5-methylanilin, 85 %, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10555101 5 g 5g
10400052 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331360050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 6376-14-3
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.62
MDL nummer MFCD00007847
InChI nøgle XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
PubChem CID 80782
IUPAC navn 4-chlor-2-methoxy-5-methylanilin
SMIL COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Navn note tech., 85%
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97,0 °C til 103,0 °C
Farve Sort
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 85%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 171.63
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk fast stof