Få mere at vide
4-Chloro-2-iodoaniline, 98%
Artikelnummer. 11401050
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401050 5 g 5g
11411050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25457.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63069-48-7
Molekylær formel C6H5ClIN
Molekylvægt (g/mol) 253.467
MDL nummer MFCD01863737
InChI nøgle FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
IUPAC navn 4-chlor-2-iodanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-iodoaniline
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Flammepunkt >110(230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 253.47
Procent renhed 98%