Få mere at vide
4'-klor-2'-hydroxyacetophenon, 97%
Artikelnummer. 15169303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15169303 50 g 50g
15159303 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15169303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449360500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-66-0
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
InChI nøgle QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 1051513
IUPAC navn 1-(4-chlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 27 °C til 30 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CLC6H3(OH)COCH3
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 170.59
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.