Få mere at vide
4'-klor-2'-hydroxyacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11392379
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392379 10 g 10g
11302389 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27309.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-66-0
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00238557
InChI nøgle QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051513
IUPAC navn 1-(4-chlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 27 °C til 30 °C
Mængde 10 g
Synonym 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%