Få mere at vide
4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469287
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469287 250 mg 250mg
15459287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52549.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 913835-76-4
Molekylær formel C7H6BClO3
Molekylvægt (g/mol) 184.382
MDL nummer MFCD08689492
InChI nøgle BTQFQGHQBOWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-formylphenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-4-chloro-2-formylphenyl, 2-borono-5-chlorobenzaldehyde, boronic acid, b-4-chloro-2-formylphenyl, acmc-209ra1, 2-formyl-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronicacid
PubChem CID 23730425
IUPAC navn (4-chloro-2-formylphenyl)boronic acid
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 132°C to 134°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 184.39
Procent renhed 98%