Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid |
| Smeltepunkt | 233.5°C to 235.5°C |
| Kogepunkt | 289.2°C |
| Flammepunkt | 128.7°C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 174.37 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .