Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid, 95%
Artikelnummer. 11956161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956161 1 g 1g
11966161 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 160591-91-3 | C6H5BClFO2 | 174.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160591-91-3
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.37
InChI nøgle YBNDRTRLXPEWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 2-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl, pubchem5034, 4-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid
PubChem CID 4193595
IUPAC navn (4-chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Smeltepunkt 233.5°C to 235.5°C
Kogepunkt 289.2°C
Flammepunkt 128.7°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 174.37
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.